Learn More
(3-metil-2-nitro-3H-imidazol-4-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Methyl-2-nitro-3H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS | 39070-14-9 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-nitroimidazole-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-nitroimidazole, L 8938, NSC 307224, SR 2521 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| SMILES | Cn1c(CO)cnc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3-metil-2-nitroimidazol-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0487 |