Learn More
Sal de clorhidrato de 3-metil-2-hexanamina, TRC
Código de producto. 17912275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912275 50 mg 50 miligramos
17920495 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26368550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855475-52-4
Fórmula molecular C7H17N . HCl
Peso molecular (g/mol) 115.223646
Sinónimo 2-Amino-3-methylhexane Hydrochloride Salt
SMILES CC(C(N)C)CCC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-5-6(2)7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1128