Learn More
Ácido 3-metil-2-furoico-d (contiene d0), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-furoic Acid-d1 |
| CAS | 78742-93-5 |
| Fórmula molecular | C6 H5 D O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-furancarboxylic Acid-d, 3-Methylfuran-2-carboxylic Acid-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)/i3D |
| SMILES | CC1=C(C(O)=O)OC([2H])=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilfurano-2-carboxílico-5-d |
| Peso molecular (g/mol) | 127.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.04 |