Learn More
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914841 250 g Frasco de vidrio 250 g
10285730 10 g Frasco de vidrio 10 g
10317870 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163592500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2758-18-1
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Clave InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
Nombre IUPAC 3-metilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Punto de fusión 3.0°C to 5.0°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 74.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C5H5(=O)
Índice de refracción 1.4870 to 1.4900
Cantidad 250 g
Beilstein 07,I,46
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.