Learn More
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona, 98%
Código de producto. 10469050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469050 10 g Frasco de vidrio 10 g
10043303 1 g Frasco de vidrio 1 g
10350114 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126660100
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-18-6
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00001581
Clave InChI IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
Nombre IUPAC 3-metilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 199.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H7(=O)
Índice de refracción 1.4935 to 1.4955
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 54
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.