Learn More
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona, 98%
Código de producto. 10043303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043303 1 g Frasco de vidrio 1 g
10469050 10 g Frasco de vidrio 10 g
10350114 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10043303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-18-6
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00001581
Clave InChI IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
Nombre IUPAC 3-metilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 199.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H7(=O)
Índice de refracción 1.4935 to 1.4955
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 54
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación