Learn More
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497667 100 g 100 g
11349469 10 g 10 g
11487667 25 g 25 g
11359469 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11497667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15704.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2-ciclohexen-1-ona se utilizó en la síntesis de derivados de 19-nor-1α, 25-dihidroxivitamina D(3). También se utilizó en feromonas sexuales del escarabajo de abeto Douglas. Se utiliza en sabor a frutos secos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-18-6
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00001581
Clave InChI IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
Nombre IUPAC 3-metilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Densidad 0.971
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.494
Cantidad 100 g
Beilstein 1560601
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.15
Porcentaje de pureza 98%