Learn More
3-metil-2-cloro-3H-imidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 161087-48-5 |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cn1c(Cl)nc2c3cccnc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-metilimidazo[4,5-f]quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0407 |