Learn More
3-metil-2-butenal, TRC
Código de producto. 30468342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468342 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30468342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29406525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=CC=O)C
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enal
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575