Learn More
3-Metil-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904781 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10660893 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10455872 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370181000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-86-8
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Clave InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butenal
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 132.0°C to 133.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCHO
Índice de refracción 1.4610 to 1.4630
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,IV,3464
Índice Merck 15,8587
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido