Learn More
3-Metil-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11426410
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11426410 25 g 25 g
11416410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11426410 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22226.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Methyl-2-butenal is used in small quantities as food flavor in alcoholic beverages, chewing gums, confection frosting, frozen dairy, fruit ice, gelatin pudding, hard and soft candy and jam jelly. Used in daily flavor, and cosmetic flavor in perfumes. A starting material for the synthesis of vitamin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-2-butenal se utiliza en pequeñas cantidades como saborizante alimenticio en bebidas alcohólicas, chicles, glaseado de repostería, productos lácteos congelados, hielo de frutas, pudin de gelatina, caramelos duros y blandos, y mermelada. Se utiliza en saborizantes cotidianos, y en saborizantes cosméticos para perfumes. Material de partida para la síntesis de vitamina A.
Solubilidad
Soluble en agua (110 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el aire y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-86-8
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00010291
Clave InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butenal
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 136°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCHO
Índice de refracción 1.4613
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1734740
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,8448
Información de solubilidad Soluble in water (110g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.