Learn More
3-Metil-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416410 5 g 5 g
11426410 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22226.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Methyl-2-butenal is used in small quantities as food flavor in alcoholic beverages, chewing gums, confection frosting, frozen dairy, fruit ice, gelatin pudding, hard and soft candy and jam jelly. Used in daily flavor, and cosmetic flavor in perfumes. A starting material for the synthesis of vitamin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-2-butenal se utiliza en pequeñas cantidades como saborizante alimenticio en bebidas alcohólicas, chicles, glaseado de repostería, productos lácteos congelados, hielo de frutas, pudin de gelatina, caramelos duros y blandos, y mermelada. Se utiliza en saborizantes cotidianos, y en saborizantes cosméticos para perfumes. Material de partida para la síntesis de vitamina A.
Solubilidad
Soluble en agua (110 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el aire y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-86-8
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00010291
Clave InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butenal
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 136°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCHO
Índice de refracción 1.4613
Cantidad 5 g
Número UN UN2929
Beilstein 1734740
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,8448
Información de solubilidad Soluble in water (110g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-butenal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-butenal