Learn More
Tiolacetato de 3-metil-2-buten-1-ilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate-d6 |
| CAS | 1189502-84-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H6 H6 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=CCSC(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | S-[4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriometil)but-2-enil] etanotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0985 |