Learn More
3-Metil-2-buten-1-il Tiolacetato (precursor de 3-Metil-2-buten-1-tiol), TRC
Código de producto. 30480626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480626 10 mg 10 miligramos
30482012 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29440510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33049-93-3
Fórmula molecular C7 H12 O S
Peso molecular (g/mol) 144.23
Nombre IUPAC S-(3-metilbut-2-enilo) etanoliolato
SMILES CC(=CCSC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0609