Learn More
3-metil-2-buten-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-Buten-1-ol |
| CAS | 556-82-1 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,3-Dimethylallyl alcohol, 3-Methyl-2-butenyl alcohol, Dimethylallyl alcohol, Prenol, Prenyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCO)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilbut-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |