Learn More
3-Metil-2-buten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763414 100 g Frasco de vidrio 100 g
10153950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10229153 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171921000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-82-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00002916
Clave InChI ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-buten-1-ol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 140.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4420 to 1.4440
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 444
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: 170g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido