Learn More
3-metil-2-buten-1-ol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403107 25 g 25 g
11413107 100 g 100 g
11423107 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16089.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-2-buten-1-ol se utiliza como reactivo para la protección de los ácidos carboxílicos como sus ésteres de 3-metil-2-buten-1-il (prenil). También se utiliza en perfumería.
Solubilidad
soluble en agua (170 g/l a 20 °C).
Notas
mantenga el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-82-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00002916
Clave InChI ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-buten-1-ol
Densidad 0.86
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1633479
Información de solubilidad Soluble in water (170g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥98%