Learn More
3-metil-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |