Learn More
3-Methyl-2-butanone, puriss, ≥98.5% (GC), Honeywell™
Código de producto. 15695890 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695890 100 mL Glass bottle 100 ml
15605900 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695890 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 59600100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 563-80-4
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00008919
Clave InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
Nombre IUPAC 3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butanone
Punto de fusión -92°C
Color Incolora
Densidad 0.805g/mL at 25°C
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCH3
Índice de refracción 1.388
Cantidad 100 mL
Número UN UN2397
Beilstein 1071238
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)