Learn More
3-Metil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475755 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475755 5 L Tambor de plástico 5 litros
10338450 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10042990 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10475755 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218770051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-80-4
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00008919
Clave InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
Nombre IUPAC 3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -92.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 94.0°C to 95.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCH3
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 5 L
Beilstein 01, 682
Índice Merck 15, 6162
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.