Learn More
(+/-)-3-Metil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387405 100 g 100 g
11377405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05347.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 3-metil-2-butanol se ha utilizado como referencia para compuestos orgánicos volátiles (MVOC) producidos de forma microbiana en análisis de GC-MS. Actúa como metabolito vegetal y disolvente polar.
Solubilidad
Miscible en éter y alcoholes. Ligeramente soluble en agua. (2,8 g/100 ml, 30 °C)
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-75-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004527
Clave InChI MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
Nombre IUPAC 3-metilbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-Methyl-2-butanol
Densidad 0.818
Punto de ebullición 112°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.409
Cantidad 100 g
Número UN UN1105
Beilstein 1718800
Índice Merck 14,6031
Información de solubilidad Miscible in Ether,Alcohols. Slightly soluble in water. (2.8g/100mL,30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%