Learn More
3-metil-2-butanotiol, 95 %, resto principalmente 2-metil-1-butanotiol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486036 5 g 5 g
11496036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2084-18-6
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Número MDL MFCD00039648
Clave InChI BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
PubChem CID 519823
Nombre IUPAC 3-metilbutano-2-tiol
SMILES CC(C)C(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butanethiol
Densidad 0.84
Punto de ebullición 100°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Olor Stench
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente 2-metil-1-butanotiol
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Número UN UN3336
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 95%