Learn More
3-metil-2-butanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-butanamine |
| CAS | 598-74-3 |
| Fórmula molecular | C5H13N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3-Methylbutan-2-yl)amine, (±)-3-Methyl-2-butanamine, (±)-3-Methyl-2-butylamine, 1,2-Dimethylpropanamine, 1,2-Dimethylpropylamine, 2-Amino-3-methylbutane, 3-Methyl-2-aminobutane, 3-Methyl-2-butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(C)N |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 87.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.1048 |