Learn More
Clorhidrato de 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona, TRC
Código de producto. 30405606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405606 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9538901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Fórmula molecular C8 H9 N3 S . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Nombre IUPAC (3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidrazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.703
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.028