Learn More
Clorhidrato de 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona, TRC
Código de producto. 30395073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395073 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30395073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9538905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Fórmula molecular C8 H9 N3 S . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Nombre IUPAC (3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidrazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.703
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.028
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.