Learn More
Clorhidrato de 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona, TRC
Product Code. 30407406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30407406 2.5 g 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30407406 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9538902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Fórmula molecular C8 H9 N3 S . Cl H
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Nombre IUPAC (3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidrazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.703
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.028