Learn More
Monohidrato de clorhidrato de hidrazona 3-metil-2-benzotiazolinona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472436 5 g 5 g
15482436 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56061.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.46€
    57.65€ / 5 g
    Ahorro 11.81€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38894-11-0 | C8H12ClN3OS | 233.714 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la determinación espectrofotométrica de aldehídos alifáticos y para la determinación de hexosaminas en glicosaminoglicanos.Se incorpora a una nueva reacción de color de peroxidasa.También es un reactivo para la determinación espectrofotométrica de trazas de selenio (IV) en muestras medioambientales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38894-11-0
Fórmula molecular C8H12ClN3OS
Peso molecular (g/mol) 233.714
Número MDL MFCD00149370
Clave InChI IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Sinónimo 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
Nombre IUPAC (E)-(3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidracina;hidrato;hidrocloruro
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Punto de fusión 270°C to 274°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 4722243
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.72 (215.70 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.