Learn More
Monohidrato de clorhidrato de hidrazona 3-metil-2-benzotiazolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368663 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10789901 10 g Frasco de vidrio 10 g
15199283 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414020500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2O | 233.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38894-11-0
Fórmula molecular HCl·H2O
Peso molecular (g/mol) 233.72
Número MDL MFCD00149370
Clave InChI IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Sinónimo 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
Nombre IUPAC (E)-(3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidracina;hidrato;hidrocloruro
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270.0°C to 276.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 8% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Sensibilidad (to hydroxyl groups) Passes Test
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.