Learn More
3-Metil-2-benzotiazolinona Hidracloruro de Hidrazona Hidratado, TRC
Código de producto. 30478185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478185 5 g 5 g
30469267 1 g 1 g
30473271 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2889305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149022-15-1
Fórmula molecular C8H10ClN3S.xH2O
Peso molecular (g/mol) 233.718
Sinónimo 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
Nombre IUPAC (Z)-2-hidrazilideno-3-metil-2,3-dihidrobenzo[d]tiazol hidrocloruro hidratado
SMILES CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.039