Learn More
3-Metil-2-benzotiazolinona hidrazona clorhidrato hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457787 100 g 100 g
11437787 5 g 5 g
11447787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16317.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 149022-15-1 | C8H10ClN3S | 215.70 g/mol
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate is used in the synthesis of benzothiazolium azo dyes. It is a chromogenic reagent used for the determination of cholesterol, benzodiazepines and enzyme activity. As an electrophilic coupling reagent, it is used in the spectrophotometric determination of chloramine-B (CAB) and other residual chlorine content in various environmental water samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de clorhidrato de hidrazona de 3-metil-2-benzotiazolinona se utiliza en la síntesis de colorantes azoicos de benzotiazolio. Es un reactivo cromogénico que se utiliza para la determinación del colesterol, las benzodiacepinas y la actividad enzimática. Como reactivo de acoplamiento electrofílico, se utiliza en la determinación espectrofotométrica de cloramina B (CAB) y otro contenido residual de cloro en varias muestras de agua ambiental.
Solubilidad
soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149022-15-1
Fórmula molecular C8H10ClN3S
Peso molecular (g/mol) 215.70
Número MDL MFCD00149370
Clave InChI OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochloride
PubChem CID 9575839
Nombre IUPAC 2-hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole hydrochloride
SMILES Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3571041
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.71 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%