Learn More
3-metil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30479826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30479826 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30479826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305743500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2(5H)-furanone
CAS 22122-36-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H6O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
SMILES CC1=CCOC1=O
Nombre IUPAC 4-metil-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 98.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368
Porcentaje de pureza >95