Learn More
3-metil-2,5-dihidrotiofeno-1,1-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide |
| CAS | 1193-10-8 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O2 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-3-methylthiophene 1,1-dioxide, 2,5-Dihydro-3-methylthiophene S,S-Dioxide, 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-Dioxide, 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene Dioxide, 3-Methyl-3-sulfolene, 3-Methyl-3-thiolene 1,1-Dioxide, 3-Methylsulfolene, NSC 15090 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2S/c1-5-2-3-8(6,7)4-5/h2H,3-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCS(=O)(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de 3-metil-2,5-dihidrotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.181 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.025 |