Learn More
3-metil-2,5-bis-(2-hidroxietil)pirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2,5-bis-(2-hydroxyethyl)pyrazine |
| CAS | 96681-84-4 |
| Fórmula molecular | C9H14N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-2,5-pyrazinediethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-7-9(3-5-13)10-6-8(11-7)2-4-12/h6,12-13H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | OCCC1=CN=C(CCO)C(C)=N1 |
| Nombre IUPAC | 2,2'-(3-metilpirazina-2,5-diil)bis(etan-1-ol) |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1055 |