Learn More
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334474 25 g 25 g
11324474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01135.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 815-57-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
3-Methyl-2,4-pentanedione involves in asymmetric substitution of 1,3-diphenyl-2-propenyl acetate catalyzed by amphiphilic resin-supported monodentate phosphine ligands can occur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2,4-pentanodiona participa en la sustitución asimétrica del acetato de 1,3-difenil-2-propenilo catalizado por ligandos anfifílicos monodentados de fosfina compatibles con resina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al calor y al aire.& No almacenar junto a bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-57-6
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00008762
Clave InChI GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2,4-pentanedione, methylacetylacetone, 1,1-diacetylethane, 2,4-pentanedione, 3-methyl, methyl acetylacetone, 3-acetylbutan-2-one, 3-methyl-acetylacetone, acmc-209plp, 3-methyl-2,4-pentandione, 3-methylpentan-2,4-dione
PubChem CID 69949
Nombre IUPAC 3-metilpentano-2,4-diona
SMILES CC(C(=O)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2,4-pentanedione
Nombre de nota mixture of tautomers
Densidad 0.98
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 635909
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 95%