Learn More
3-Metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351347 5 g 5 g
11361347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01618.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1453-58-3
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005240,MFCD08685900
Clave InChI XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15073
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazole
Densidad 1.02
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Beilstein 1454
Sinónimo 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 97%