Learn More
Ácido 3-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496338 1 g 1 g
15406348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59899.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-61-9 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid is a potent and selective D-amino acid oxidase (DAO) (also known as DAAO, DAMOX and OXDA) inhibitor that protects DAO cells from oxidative stress induced by D-Serine. 3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid specifically prevents formalin-induced tonic pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metilpirazol-5-carboxílico es un inhibidor potente y selectivo de la D-aminoácido oxidasa (DAO) (también conocida como DAAO, DAMOX y OXDA) que protege las células DAO del estrés oxidativo inducido por la D-serina. El ácido 3-metilpirazol-5-carboxílico previene específicamente el dolor tónico inducido por la formalina.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-61-9
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00462235
Clave InChI WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 236°C to 240°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%