Learn More
3-Metil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485277 250 mg 250 miligramos
15475277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32547.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112758-40-4 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112758-40-4
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD01313822
Clave InChI NWDMGTFNIOCVDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16065, acmc-1brby, 4-formyl-3-methylpyrazole
PubChem CID 2760056
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol-4-carbodehído
SMILES CC1=C(C=O)C=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%