Learn More
3-metil-1H-pirazol-1-carboxaldehído, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429110 100 g 100 g
11409110 5 g 5 g
11419110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14584.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-50-7
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.131
Número MDL MFCD00020735
Clave InChI PNZZQMXKKNDHNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 3-methyl-1-pyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3 or 5-methyl, 3-methylpyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide,3-methyl
PubChem CID 242452
Nombre IUPAC 3-metilpirazol-1-carboxamida
SMILES CC1=NN(C=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 100 g
Beilstein 115536
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza ≥98%