Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Código de producto. 10092343
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10092343 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10092343 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00084DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 31230-17-8
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H7N3
Número MDL MFCD00051640
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
Clave InChI FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 97.121
PubChem CID 93146
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 95%