Learn More
Ácido [(3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)tio]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiazotic Acid |
| CAS | 64679-65-8 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, Acetic acid, 2-[(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]-, Acetic acid, [(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]- (9CI), 2-[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, NSC 78999, Tiazotic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2S/c1-3-6-5(8-7-3)11-2-4(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)(H,6,7,8) |
| SMILES | Cc1nnc(SCC(=O)O)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)sulfanil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 173.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.026 |