Learn More
3-Metil-1-(trifenilfosforanilideno)butan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-(triphenylphosphoranylidene)butan-2-one |
| CAS | 19753-67-4 |
| Fórmula molecular | C23H23OP |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (3-Methyl-2-oxobutylidene)triphenylphosphorane, Isobutyrylmethylenetriphenylphosphorane, 3-Methyl-1-(triphenylphosphoranylidene)-2-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23OP/c1-19(2)23(24)18-25(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-19H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-1-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1487 |