Learn More
3-Metil-1-fenil-2-pirazolin-5-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755221 500 g Frasco de vidrio 500 g
10081340 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127465000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-25-8
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00003138
Clave InChI QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 127.0°C to 131.0°C
Color Beige a amarillo
Punto de ebullición 287.0°C (265.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 24, 20
Índice Merck 15, 6802
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and benzene,insoluble in ether,soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.