Learn More
3-metil-1-fenil-2-pirazolina-5-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499083 100 g 100 g
11409093 500 g 500 g
11419093 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11161.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one used as reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-ona se utiliza como reactivo para la detección de carbohidratos reductores por ESI/MALDI -MS.
Solubilidad
Soluble en agua (3,3 g/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-25-8
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD00003138
Clave InChI QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Punto de fusión 127°C to 131°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 191°C (17 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 609575
Índice Merck 14,6713
Información de solubilidad Soluble in water(3.3g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one