Learn More
1-Óxido de 3-metil-1-fenil-2-fosfoleno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489373 100 g 100 g
11469373 5 g 5 g
11479373 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11792.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 707-61-9 | C11H13OP | 192.198 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide is used as a catalyst for intramolecular aza-wittig cyclization reactions and polymerization reactions. It is a reactant used for the preparation of phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-óxido de 3-metil-1-fenil-2-fosfoleno se utiliza como catalizador para las reacciones de ciclización intramolecular Aza-Wittig y las reacciones de polimerización. Es un reactivo utilizado para la preparación de fosfa-azúcares y sus derivados radicales de bromación como agentes contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en disolventes polares.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-61-9
Fórmula molecular C11H13OP
Peso molecular (g/mol) 192.198
Número MDL MFCD00014518
Clave InChI YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole 1-oxide, 1h-phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-phosphole 1-oxide, 2-phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^ 5-phosphole 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1??-phosphol-1-one, 2-phospholene, 1-oxide
PubChem CID 69722
Nombre IUPAC 1-óxido de 4-metil-1-fenil-2,3-dihidro-1$l^{5}-fosfol
SMILES CC1=CP(=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 173°C to 174°C (0.7 mmHg)
Olor Unpleasant
Cantidad 100 g
Beilstein 609223
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.19
Porcentaje de pureza 94%