Learn More
3-Metil-1-fenil-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15448869 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15448869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2893-05-2 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-1-fenil-2-butanona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
CAS 2893-05-2
Densidad 0.968
Punto de ebullición 237°C to 240°C
Fórmula molecular C6H15NO
Índice de refracción 1.504
Número MDL MFCD00040487
Cantidad 5 g
Beilstein 2042880
Sinónimo 3-isopropoxypropylamine, 3-isopropoxy-1-propylamine, isopropoxypropylamine, 1-propanamine, 3-1-methylethoxy, 3-aminopropyl isopropyl ether, 3-1-methylethoxy-1-propanamine, 3-isopropoxy-n-propylamine, 3-isopropoxypropan-1-amine, propylamine, 3-isopropoxy, 3-propan-2-yloxy propan-1-amine
Información de solubilidad Not miscible in water.
Clave InChI VHYUNSUGCNKWSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OCCCN
Nombre IUPAC 3-propan-2-iloxypropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 117.19
PubChem CID 76194
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 96%