Learn More
3-metil-1-fenil-2(1H)-piridinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| CAS | 53427-93-3 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-6-5-9-13(12(10)14)11-7-3-2-4-8-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=CN(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-1-fenilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 185.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.084 |