Learn More
3-Metil-1-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11355306 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11355306 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 11355306 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295390025
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Nombre de nota 98%
CAS 1128-54-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10N2
Número MDL MFCD00003123
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
Clave InChI RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3-metil-1-fenilpirazol
Peso molecular (g/mol) 158.20
PubChem CID 70783
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación