Learn More
3-Metil-1-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429130 10 g 10 g
11409130 1 g 1 g
11419130 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14841.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1128-54-7 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole is used to produce 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde at the temperature of 90-100°C with reagent phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-1-fenil-1H-pirazol se utiliza para producir 3-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbaldehído a una temperatura de entre 90 y 100 °C con oxicloruro de fósforo reactivo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-54-7
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00003123
Clave InChI RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70783
Nombre IUPAC 3-metil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 35°C to 38°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 117870
Sinónimo 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%