Learn More
Éster metílico del ácido 3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5-il beta-D-glucopiranosidurónico 2,3,4-triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 663618-33-5 |
| Fórmula molecular | C23H26N2O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(Methoxycarbonyl)-6-((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O10/c1-12-11-17(25(24-12)16-9-7-6-8-10-16)34-23-21(33-15(4)28)19(32-14(3)27)18(31-13(2)26)20(35-23)22(29)30-5/h6-11,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(C)nn2c3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(5-metil-2-fenilpirazol-3-il)oxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 490.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.1587 |