Learn More
3-metil-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-pentanol |
| CAS | 589-35-5 |
| Fórmula molecular | C6H14O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (DL)-3-Methylpentyl Alcohol, (±)-3-Methyl-1-pentanol, 2-Ethyl-4-butanol, 3-Ethyl Butanol, 3-Ethyl-1-butanol, 3-Methylpentanol, NSC 9466 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-metilpentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.1045 |